Resveratrol, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
34092-100MGEA
460
CHF
34092-100MG
Resveratrol, Supelco®
Resveratrol
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228,25 g/mol Melting Pt: 260 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00133799 CAS-Nummer: 501-36-0 Merck Index: 12,08326 |