4-Allylanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Allyl-4-methoxybenzene, Estragole
B23311.14
B23311.22
B23311.14EA
88.5
CHF
B23311.14
B23311.22
4-Allylanisol ≥98%
4-Allylanisol
Purity: 98%
CAS No.: 140-67-0
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 1099454
Merck Reference: 14,3705
MDL No.: MFCD00008653
Formel:
C₁₀H₁₂O Siedepunkt: 215…216 °C Melting Pt: 22.5 °C Dichte: 0.965 Flash-Pt: 81 °C (177 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008653 CAS-Nummer: 140-67-0 EINECS: 205-427-8 Merck Index: 14,3705 |