Benzol
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
5785.1 5785.2 5785.3
ROTH5785.1EA 75 CHF
ROTH5785.1 ROTH5785.2 ROTH5785.3
Benzol
Formel: C₆H₆
Siedepunkt: 80,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 5,5 °C
Dichte: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003009
CAS-Nummer: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
UN: 1114
ADR: 3,II
REACH: 01-2119447106-44
Merck Index: 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2c0146712ab33142aeeb3843b02381e6bda4028&vid=cae270bfe08ae6ab4b14d9e1775b89a82cfeec1f&prid=web&clid=SAPDAM