1,2-Benzoldisulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Benzene-1,2-di(sulphonyl chloride)
H50375.03
H50375.06
H50375.03EA
233
CHF
H50375.03
H50375.06
1,2-Benzoldisulfonylchlorid
1,2-Benzoldisulfonylchlorid
CAS No.: 6461-76-3
Molecular Formula: C6H4Cl2O4S2
Formula Weight: 275.13
Melting Point: 140-146°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00059836
Formel:
C₆H₄Cl₂O₄S₂ Melting Pt: 140…146 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059836 CAS-Nummer: 6461-76-3 ADR: 8,II |