Hydrochinon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
A11411.0B
A11411.0I
A11411.30
A11411.0BEA
206
CHF
A11411.0B
A11411.0I
A11411.30
Hydrochinon ≥99%
Hydrochinon
Purity: 99%
CAS No.: 123-31-9
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Odourless
pH: 3.75
Melting Point: 170-172°
Boiling Point: 285-287°
Beilstein Reference: 605970
Merck Reference: 14,4808
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002339
Formel:
C₆H₄(OH)₂ MW: 110,11 g/mol Siedepunkt: 285…287 °C Melting Pt: 170…172 °C Dichte: 1.320 Flash-Pt: 165 °C (329 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002339 CAS-Nummer: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,4808 |
|
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)