2-(Methylthio)phenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxythioanisole
L10128.06 L10128.03 L10128.14
L10128.06EA 218 CHF
L10128.06 L10128.03 L10128.14
2-(Methylthio)phenol ≥97%
2-(Methylthio)phenol
Purity: 97+% CAS No.: 1073-29-6 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5930 Boiling Point: 104-106°/22mm Beilstein Reference: 1859745 MDL No.: MFCD00002211
Formel: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C (22 mmHg)
Dichte: 1.16
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002211
CAS-Nummer: 1073-29-6
EINECS: 214-027-2