3-Methoxythiophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methoxybenzenethiol, 1-Methoxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptoanisol, 3-Methoxybenzene-1-thiol, 3-Methoxyphenyl mercaptan, m-Methoxythiophenol
A10648.03 A10648.06 A10648.14
A10648.03EA 48.3 CHF
A10648.03 A10648.06 A10648.14
3-Methoxythiophenol ≥98%
3-Methoxythiophenol
Purity: 98% CAS No.: 15570-12-4 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5865 Odour: Unpleasant Boiling Point: 225-227° Beilstein Reference: 2041496 MDL No.: MFCD00004841
Formel: C₇H₈OS
MW: 140.21 g/mol
Siedepunkt: 225…227 °C
Dichte: 1.136
Flash-Pt: 96 °C (204 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004841
CAS-Nummer: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III