Anisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Methylphenylether
, Methoxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.19243.6190EA
0
CHF
8.19243.6190
Anisol, Sigma-Aldrich®
Anisol
Formel:
C₇H₈O MW: 108,14 g/mol Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa) Melting Pt: –37 °C Dichte: 0,9961 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 44 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008354 CAS-Nummer: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN: 2222 ADR: 3,III Merck Index: 13,00672 |