Phenetol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
221491000 221492500 221495000 221490025
ACRO221491000EA 23.5 CHF
ACRO221491000 ACRO221492500 ACRO221495000 ACRO221490025
Phenetol 98+%
Phenetol
Formel: C₆H₅OC₂H₅
Siedepunkt: 169…170 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flash-Pt: 57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009090
CAS-Nummer: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07374
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %