3-Nitrobenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
415840250 415841000
ACRO415840250EA 95.5 CHF
ACRO415840250 ACRO415841000
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid 97%
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221,62 g/mol
Melting Pt: 60…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007435
CAS-Nummer: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 64 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20 °C, 589 nm) (C=1, methanol)