2-Nitroresorcin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
416160100 416160250
ACRO416160100EA 83.3 CHF
ACRO416160100 ACRO416160250
2-Nitroresorcin 98%
2-Nitroresorcin
Formel: C₆H₅NO₄
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 80…84 °C
Dichte: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
MDL Number: MFCD00007124
CAS-Nummer: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Water ≤2 %
GC ≥97.5 %