Nitrobenzol
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
4394.1 4394.2
ROTH4394.1EA 87.5 CHF
ROTH4394.1 ROTH4394.2
Nitrobenzol
Nitrobenzene
Formel: C₆H₅NO₂
Siedepunkt: 210.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 5.7 °C
Dichte: 1.2037 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007043
CAS-Nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621