Bariumdiphenylamin-4-sulfonat, rein Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Diphenylamine-4-sulphonic acid barium salt, N-Phenylsulphanilic acid barium salt
401680050 401680100 401680500
ACRO401680050EA 56.7 CHF
ACRO401680050 ACRO401680100 ACRO401680500
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat, rein Indikator-Qualität
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat
Formel: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007497
CAS-Nummer: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sensitivity (as indicator) Passes test