2-Nitro-p-phenylendiamin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitrobenzene-1,4-diamine
B23477.22
B23477.14
B23477.36
B23477.22EA
128
CHF
B23477.22
B23477.14
B23477.36
2-Nitro-p-phenylendiamin 95%
2-Nitro-p-phenylendiamin
Purity: 95%
CAS No.: 5307-14-2
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 134-137°
MDL No.: MFCD00007903
Formel:
C₆H₇N₃O₂ MW: 153,14 g/mol Melting Pt: 134…137 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007903 CAS-Nummer: 5307-14-2 EINECS: 226-164-5 |