4-Nitro-o-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
148841000 148845000
ACRO148841000EA 87.9 CHF
ACRO148841000 ACRO148845000
4-Nitro-o-phenylendiamin 98%
4-Nitro-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 196…201 °C
MDL Number: MFCD00007724
CAS-Nummer: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 12,06720
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %