3-Nitro-o-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
330850010 330850050
ACRO330850010EA 65.5 CHF
ACRO330850010 ACRO330850050
3-Nitro-o-phenylendiamin 98%
3-Nitro-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 157…161 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007722
CAS-Nummer: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %