Sulfanilsäure
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: 4-AminobenzolsulfonsäureAnilin-4-sulfonsäure
ROTH4496.1EA 51.9 CHF
ROTH4496.1
Sulfanilsäure
Sulfanilsäure
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173,19 g/mol
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 279 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg