Sulfanilamid
Lieferant: Roth Carl
Synonyms:
Anilin-4-sulfonsäureamid
, 4-Aminobenzolsulfonsäureamid
, 4-Aminobenzolsulfonamid
ROTH4716.1EA
49.3
CHF
ROTH4716.1
Sulfanilamid
Sulfanilamid
Formel:
H₂NC₆H₄SO₂NH₂ MW: 172,21 g/mol Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa) Melting Pt: 163…167 °C Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007939 CAS-Nummer: 63-74-1 EINECS: 200-563-4 Merck Index: 12,09094 |