Sulfanilamid Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Anilin-4-sulfonsäureamid4-Aminobenzolsulfonsäureamid4-Aminobenzolsulfonamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.11799.0100EA 480 CHF
1.11799.0100
Sulfanilamid Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Sulfanilamid
Formel: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MW: 172,21 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 163…167 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007939
CAS-Nummer: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/03/2297603.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 7.5 g/l (25 °C)
Melting Point 163 - 167 °C
Molar Mass 172.2 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 1.50 g/cm3
pH 5.8 - 6.1 (5 g/l, H2O, 20 °C)