3-Aminophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
A11943.0B A11943.0I A11943.30
A11943.0BEA 433 CHF
A11943.0B A11943.0I A11943.30
3-Aminophenol ≥98%
3-Aminophenol
Purity: 98+% CAS No.: 591-27-5 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 178°(352°F) Odour: Characteristic pH: 6.8 Melting Point: 122-126° Boiling Point: 164°/11mm Beilstein Reference: 636059 Merck Reference: 14,460 UN No.: 2512 MDL No.: MFCD00007786
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 164 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 122…126 °C
Dichte: 0.99
Flash-Pt: 178 °C (352 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007786
CAS-Nummer: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,460