2-Aminophenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
A13735.22 A13735.36 AB113613.0100
A13735.22EA 58.2 CHF
A13735.22 A13735.36 ABCRAB113613.0100
2-Aminophenol 99%
2-Aminophenol
Purity: 99% CAS No.: 95-55-6 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 175°(347°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 150°/11mm Beilstein Reference: 606075 Merck Reference: 14,461 UN No.: 2512 MDL No.: MFCD00007690
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 173…177 °C
Dichte: 1.328
Flash-Pt: >175 °C (347 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007690
CAS-Nummer: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,461