(2-Aminoethoxy)benzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
ω-Aminophenetole, 2-Phenoxyethylamine, 2-Aminoethyl phenyl ether, β-Aminophenetole
A12225.14
A12225.03
A12225.06
A12225.14EA
879
CHF
A12225.14
A12225.03
A12225.06
(2-Aminoethoxy)benzol 98%
(2-Aminoethoxy)benzol
Purity: 98%
CAS No.: 1758-46-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Amine-like
Boiling Point: 88-90°/1mm
Beilstein Reference: 774671
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00052975
Formel:
C₆H₅OCH₂CH₂NH₂ MW: 137.18 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C (1 mmHg) Dichte: 1.048 Flash-Pt: 107 °C (224 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052975 CAS-Nummer: 1758-46-9 EINECS: 217-153-6 ADR: 8 III |