2-Amino-3-nitrophenol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
382040050 382040250
ACRO382040050EA 72.5 CHF
ACRO382040050 ACRO382040250
2-Amino-3-nitrophenol 98%
2-Amino-3-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Melting Pt: 215 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010875
CAS-Nummer: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %