2-Methoxyphenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L11799.06
L11799.14
L11799.06EA
131
CHF
L11799.06
L11799.14
2-Methoxyphenylisothiocyanat ≥98%
2-Methoxyphenylisothiocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 3288-04-8
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.22
Flash Point:
Formel:
C₈H₇NOS MW: 165,22 g/mol Siedepunkt: 267 °C Dichte: 1.196 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011675 CAS-Nummer: 3288-04-8 ADR: 8,III |