Phenylisothiocyanat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
160971000 160975000 160970025
ACRO160971000EA 63.5 CHF
ACRO160971000 ACRO160975000 ACRO160970025
Phenylisothiocyanat 98%
Phenylisothiocyanat
Formel: C₇H₅NS
MW: 135,19 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 1.1288 g/cm³
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004798
CAS-Nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6490 to 1.6510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Specific gravity (20°C) 1.13 to 1.136