4-Methoxyphenylisocyanat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene
218760050 218760250
ACRO218760050EA 67.7 CHF
ACRO218760050 ACRO218760250
4-Methoxyphenylisocyanat 99%
4-Methoxyphenylisocyanat
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Siedepunkt: 106…110 °C (16 mmHg)
Dichte: 1.15 g/cm³
Flash-Pt: 98 °C
MDL Number: MFCD00002026
CAS-Nummer: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %