2-Ethoxyphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Ethoxy-2-isocyanatobenzene
L11299.06 L11299.14
L11299.06EA 79.9 CHF
L11299.06 L11299.14
2-Ethoxyphenylisocyanat ≥97%
2-Ethoxyphenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 5395-71-1 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 119-120°/20mm Beilstein Reference: 1102956 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002007
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.105
Flash-Pt: 102 °C (215 °F)
MDL Number: MFCD00002007
CAS-Nummer: 5395-71-1
UN: 2206
ADR: 6.1 III