4-Nitrophenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
A11194.03 A11194.06 A11194.14
A11194.03EA 50.7 CHF
A11194.03 A11194.06 A11194.14
4-Nitrophenylisocyanat ≥97%
4-Nitrophenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 100-28-7 Molecular Formula: C7H4N2O3 Formula Weight: 164.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 56-59° Boiling Point: 137-138°/11mm Beilstein Reference: 389516 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00007306
Formel: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.12 g/mol
Siedepunkt: 137…138 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 56…59 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007306
CAS-Nummer: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 3335
ADR: 9 III