2-Nitrophenylisocyanat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Isocyanato-2-nitrobenzene, 2-Nitrophenylisocyanate
296690050 296690250 AC29669EA
ACRO296690050EA 74 CHF
ACRO296690050 ACRO296690250 MAYBAC29669EA
2-Nitrophenylisocyanat 99%
2-Nitrophenylisocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,12 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (17 mmHg)
Melting Pt: 38…41 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007092
CAS-Nummer: 3320-86-3
EINECS: 222-024-2
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
GC ≥98.5 %