N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine, TMPD, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21101.0005 8.21101.0025
8.21101.0005EA 49.3 CHF
8.21101.0005 8.21101.0025
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin
Formel: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 48…50 °C
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008309
CAS-Nummer: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09367
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 164.24 g/mol
Boiling Point 260 °C
Flash Point 112 °C