4-Iodphenetol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4-Iodophenyl ethyl ether, 1-Ethoxy-4-iodobenzene, 1-Iodo-4-ethoxybenzene
B21644.14
B21644.06
B21644.14EA
494
CHF
B21644.14
B21644.06
4-Iodphenetol ≥97%
4-Iodphenetol
Purity: 97%
CAS No.: 699-08-1
Molecular Formula: C8H9IO
Formula Weight: 248.06
Flash Point:
Formel:
C₈H₉IO Siedepunkt: 133…134 °C (19 mmHg) Melting Pt: 26…29 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061124 CAS-Nummer: 699-08-1 |