4-Iodphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Iodophenylisocyanate
L16000.03
L16000.06
L16000.03EA
68.5
CHF
L16000.03
L16000.06
4-Iodphenylisocyanat ≥97%
4-Iodphenylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 15845-62-2
Molecular Formula: C7H4INO
Formula Weight: 245.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₇H₄INO MW: 245.02 g/mol Siedepunkt: 84 °C (5 mmHg) Melting Pt: 43…47 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00013875 CAS-Nummer: 15845-62-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |