Methyl-4-iodbenzoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
414460250 414461000 414460050
ACRO414460250EA 95.5 CHF
ACRO414460250 ACRO414461000 ACRO414460050
Methyl-4-iodbenzoat 98%
Methyl-4-iodbenzoat
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 113…117 °C
Dichte: 2,02 g/cm³ (10 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016353
CAS-Nummer: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
GC ≥97.5 %