4-Iodbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
412390250 412390050
ACRO412390250EA 167 CHF
ACRO412390250 ACRO412390050
4-Iodbenzoylchlorid 98%
4-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
Siedepunkt: 100 °C (0.7 mmHg)
Melting Pt: 62…66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001058
CAS-Nummer: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)