4-Fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
L07299.14 L07299.22
L07299.14EA 124 CHF
L07299.14 L07299.22
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 349-88-2 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 86-87°/1mm Beilstein Reference: 2091633 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007438
Formel: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Siedepunkt: 86…87 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 35…38 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007438
CAS-Nummer: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II