2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
357490010
357490050
357490250
ACRO357490010EA
23.8
CHF
ACRO357490010
ACRO357490050
ACRO357490250
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClF₂O₂S Siedepunkt: 101…102 °C (1 mmHg) Dichte: 1,581 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042481 CAS-Nummer: 13918-92-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5165 to 1.5185 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (ex Cl) |