4-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
L18674.03 L18674.06
L18674.03EA 101 CHF
L18674.03 L18674.06
4-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
4-(Trifluormethoxy)thiophenol
Purity: 95% CAS No.: 169685-29-4 Molecular Formula: C7H5F3OS Formula Weight: 194.18 Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 64-66°/15mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00052312
Formel: C₇H₅F₃OS
MW: 194.18 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C (15 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052312
CAS-Nummer: 169685-29-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III