3-(Trifluormethoxy)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
B20196.03
B20196.06
B20196.03EA
55.9
CHF
B20196.03
B20196.06
3-(Trifluormethoxy)phenol ≥98%
3-(Trifluormethoxy)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 827-99-6
Molecular Formula: C7H5F3O2
Formula Weight: 178.11
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 68-69°/12mm
Beilstein Reference: 1868036
MDL No.: MFCD00040987
Formel:
C₇H₅F₃O₂ MW: 178.11 g/mol Siedepunkt: 68…69 °C (12 mmHg) Dichte: 1.379 Flash-Pt: 84 °C (183 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040987 CAS-Nummer: 827-99-6 |