4-(Trifluormethoxy)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A17208.06 A17208.14
A17208.06EA 73.8 CHF
A17208.06 A17208.14
4-(Trifluormethoxy)anilin ≥98%
4-(Trifluormethoxy)anilin
Purity: 98% CAS No.: 461-82-5 Molecular Formula: C7H6F3NO Formula Weight: 177.13 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.4630 Odour: Characteristic Boiling Point: 73-75°/10mm Beilstein Reference: 2090209 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00041314
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.310
Flash-Pt: 81 °C (178 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041314
CAS-Nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II