4-(Trifluormethoxy)anilin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
297640025 297640250
ACRO297640025EA 33.7 CHF
ACRO297640025 ACRO297640250
4-(Trifluormethoxy)anilin 99%
4-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Siedepunkt: 83…85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.31 g/cm³
Flash-Pt: 80 °C
MDL Number: MFCD00041314
CAS-Nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %