3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A19975.03
A19975.06
A19975.03EA
99.2
CHF
A19975.03
A19975.06
3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure ≥97%
3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
Purity: 97%
CAS No.: 946-65-6
Molecular Formula: C8H5F3O2S
Formula Weight: 222.18
Melting Point: 71-74°
MDL No.: MFCD00236337
Formel:
C₈H₅F₃O₂S MW: 222,19 g/mol Melting Pt: 71…74 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236337 CAS-Nummer: 946-65-6 |