2,6-Difluor-4-hydroxybenzoesäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26134.MD H26134.03
H26134.MDEA 79 CHF
H26134.MD H26134.03
2,6-Difluor-4-hydroxybenzoesäure 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 95% CAS No.: 214917-68-7 Molecular Formula: C7H4F2O3 Formula Weight: 174.10 Melting Point: 170-171° dec. MDL No.: MFCD03094500
Formel: C₇H₄F₂O₃
MW: 174.1 g/mol
Melting Pt: 170…171 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094500
CAS-Nummer: 214917-68-7
EINECS: None