3-Fluor-4-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26168.03
H26168.06
H26168.03EA
35.7
CHF
H26168.03
H26168.06
3-Fluor-4-nitrobenzoesäure ≥98%
3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 403-21-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 173-176°
MDL No.: MFCD01862092
Formel:
C₇H₄FNO₄ MW: 185,11 g/mol Melting Pt: 173…176 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862092 CAS-Nummer: 403-21-4 |