4-Fluorbenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L06831.14 L06831.06 L06831.22
L06831.14EA 179 CHF
L06831.14 L06831.06 L06831.22
4-Fluorbenzamid ≥98%
4-Fluorbenzamid
Purity: 98% CAS No.: 824-75-9 Molecular Formula: C7H6FNO Formula Weight: 139.13 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 1859744
Formel: C₇H₆FNO
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 154…157 °C
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007992
CAS-Nummer: 824-75-9
EINECS: 212-535-9