2-Fluorbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: o-Fluorobenzoyl chloride
153090250 153091000
ACRO153090250EA 40.9 CHF
ACRO153090250 ACRO153091000
2-Fluorbenzoylchlorid 97%
2-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 4 °C
Dichte: 1.32 g/cm³
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000656
CAS-Nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 1760
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %