3-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyms:
Dihydroxy(3-fluorphenyl)boran
, 3-Fluorbenzolboronsäure
, (3-Fluorphenyl)metaborsäure
MOLEM76507241EA
0
CHF
MOLEM76507241
3-Fluorphenylboronsäure
3-Fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BFO₂ MW: 139,92 g/mol Melting Pt: 216…218 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236042 CAS-Nummer: 768-35-4 |