3-Fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Dihydroxy(3-fluorphenyl)boran
, 3-Fluorbenzolboronsäure
, (3-Fluorphenyl)metaborsäure
ACRO345640250EA
241
CHF
ACRO345640250
ACRO345640010
MAYBAC34564.1
MAYBAC34564.10
ACRO345640050
3-Fluorphenylboronsäure 97%
3-Fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BFO₂ MW: 139,92 g/mol Melting Pt: 211…212 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00236042 CAS-Nummer: 768-35-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |