2,4-Difluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
359130010 359130100 359130500
ACRO359130010EA 23.4 CHF
ACRO359130010 ACRO359130100 ACRO359130500
2,4-Difluorphenylboronsäure 98%
2,4-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Melting Pt: 247…250 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318998
CAS-Nummer: 144025-03-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 251 °C
HPLC ≥97.5 %