Kaliumhydrogenphthalat ≥99,5% für Säure-Basen-Titration, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: 1,2-Benzoldicarbonsäure KaliumsalzKaliumphthalat monobasischPhthalsäure Kaliumsalz
SUPL60357-50GEA 335 CHF
SUPL60357-50G NOVS60357-50G
Kaliumhydrogenphthalat ≥99,5% für Säure-Basen-Titration, Supelco®
Kaliumhydrogenphthalat
Zertifizierungen: Certified reference material for titrimetry, certified by BAM, according to ISO 17025.
Formel: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204,22 g/mol
Melting Pt: 295…300 °C
Dichte: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 12,07773
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg