Phthalsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14450.0B A14450.0I A14450.30
A14450.0BEA 179 CHF
A14450.0B A14450.0I A14450.30
Phthalsäure ≥99%
Phthalsäure
Purity: 99% CAS No.: 88-99-3 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 168°(334°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 608199 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00002467
Formel: C₈H₆O₄
Siedepunkt: 315…317 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 205 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,593
Flash-Pt: 168 °C (334 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002467
CAS-Nummer: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 14,7371